Principaux documents
P1628
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-DL-α-aminobutyric Acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H11NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC(N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(O)=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable