Merck
Passer à
P1406
Protéine A-agarose
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Protein A resin
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
250 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
236,00 €
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
755,00 €
1.5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
849,00 €
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
2 590,00 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
lyophilized powder
236,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
~2 mg per mL
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
capacity
≥15 mg/mL binding capacity (human IgG)
storage temp.
−20°C
Application
Protein A-agarose is used for affinity chromatography, antibody purification and characterization, and protein A, G and L resins. Protein A-agarose has been used to study the effects of protein A immunoadsorption in patients with chronic dilated cardiomyopathy as well as to study multiple sclerosis and gastric cancer. Protein A–Agarose has been used as an immobilized biosensor. It has also been used for immunoprecipitation.
Physical form
Supplied as lyophilized powder stabilized with lactose.
Preparation Note
Swelling: 1 g swells to 3-6 ml
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
P7700P2545P1925
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
saline suspension
form
aqueous suspension
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
matrix
-
matrix attachment
amino
matrix attachment
amino
matrix attachment
amino
matrix attachment
-
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protéine A-agarose
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe