Principaux documents
P1402
Sigma-Aldrich
1-O-Palmityl-2-acetyl-rac-glycero-3-phosphocholine
~99%
Synonyme(s) :
rac-Platelet activating factor, DL-α-Phosphatidylcholine, β-acetyl-γ-O-hexadecyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H54NO7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
523.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
~99%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
phospholipid
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C26H55NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3,(H,29,30)
Clé InChI
LMEXBIODJFQAQA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable