P1178
Phloroglucinol
suitable for plant cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
1,3,5-Trihydroxybenzene
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
Chaîne SMILES
Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
Clé InChI
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable