Principaux documents
P107
Sigma-Aldrich
N6-(2-Phenylethyl)adenosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H21N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Solubilité
0.1 M NaOH: soluble
H2O: very slightly soluble
ethanol: moderately soluble
Chaîne SMILES 
OCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c(NCCc4ccccc4)ncnc23
InChI
1S/C18H21N5O4/c24-8-12-14(25)15(26)18(27-12)23-10-22-13-16(20-9-21-17(13)23)19-7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,9-10,12,14-15,18,24-26H,6-8H2,(H,19,20,21)
Clé InChI
LGZYEDZSPHLISU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA1(134)
Actions biochimiques/physiologiques
Selective A1 adenosine receptor agonist.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Debora Bencivenga et al.
Molecular oncology, 15(4), 915-941 (2020-12-15)
CDKN1B haploinsufficiency promotes the development of several human cancers. The gene encodes p27Kip1 , a protein playing pivotal roles in the control of growth, differentiation, cytoskeleton dynamics, and cytokinesis. CDKN1B haploinsufficiency has been associated with chromosomal or gene aberrations. However