P102
R(+)-3-(3-Hydroxyphenyl)-N-propylpiperidine hydrochloride
solid
Synonyme(s) :
R(+)-3-PPP hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: 150 mg/mL
ethanol: slightly soluble
Chaîne SMILES
Cl.CCCN1CCC[C@@H](C1)c2cccc(O)c2
InChI
1S/C14H21NO.ClH/c1-2-8-15-9-4-6-13(11-15)12-5-3-7-14(16)10-12;/h3,5,7,10,13,16H,2,4,6,8-9,11H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
Clé InChI
NRHUDETYKUBQJT-ZOWNYOTGSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD2(1813)
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable