P0713
Anti-Protein Kinase Cζ antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anti-PKC ζ
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
antigen 78 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
rat, mouse
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: suitable using rat brain extract and mouse NIH3T3 fibroblast cell lysate
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Prkcz(18762)
rat ... Prkcz(25522)
Description générale
Immunogène
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable