Key Documents
P0426
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monohexadecyl ether
Synonyme(s) :
C16E6, Hexadecylhexaglycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)15(OCH2CH2)6OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.76
Numéro Beilstein :
1806735
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Description
non-ionic
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H58O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-30-19-21-32-23-25-34-27-28-35-26-24-33-22-20-31-18-16-29/h29H,2-28H2,1H3
Clé InChI
UOFCAQWHTQFNHS-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable