P0248
PNU-37883A
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
N-(1-Adamantyl)-N′-cyclohexyl-4-morpholinecarboxamidine hydrochloride
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
DMSO: ~23 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.C1CCC(CC1)\N=C(/NC23CC4CC(CC(C4)C2)C3)N5CCOCC5
Informations sur le gène
human ... KCNJ8(3764)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable