P0090
Anti-PMP70−Atto 488 antibody produced in rabbit
1.5-3 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-70 kDa Peroxisonal membrane protein, Anti-ABCD3, Anti-PXMP1
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
Atto 488 conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Conditions de stockage
protect from light
Concentration
1.5-3 mg/mL
Technique(s)
direct immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human HeLa cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABCD3(5825)
mouse ... Abcd3(19299)
rat ... Abcd3(25270)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable