OH30492733
Ohaus® PR Precision Balance
Model PR1602, weighing capacity 1600 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonyme(s) :
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30492733
Plage de mesure de la capacité de pesée
1600 g, resolution: 0.01 g
Diam. de la nacelle de pesée
18 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages