OH30456415
Ohaus® Navigator® Portable Balance
Model NV2201, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30456415
Plage de mesure de la capacité de pesée
2200 g, resolution: 0.1 g
Bac de pesée, larg. × Long.
14.4 cm × 19 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages