OH30428204
Ohaus® Compass Portable Balance
Model CR221, weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 g
Synonyme(s) :
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
plastic weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30428204
Plage de mesure de la capacité de pesée
220 g, resolution: 0.1 g
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
Alimentation par piles
alkaline, 1000 hr life
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages