OH30139510
Ohaus® Adventurer® Analytical Balance
Model EX125D, weighing capacity 52 / 120 g, resolution: 0.00001 / 0.0001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Synonyme(s) :
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30139510
Plage de mesure de la capacité de pesée
52 / 120 g, resolution: 0.00001 / 0.0001 g
Diam. de la nacelle de pesée
8 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages