OH30078073
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX24001-EU, weighing capacity 24000 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 210 - 2310 V, Schuko plug
Synonyme(s) :
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30078073
Plage de mesure de la capacité de pesée
24000 g, resolution: 0.1 g
weighing pan W × L
31.1 cm × 37.7 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages