Principaux documents
O9875
Sigma-Aldrich
Oleyl acetate
≥97% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H38O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.51
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Essai
≥97% (GC)
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-20(2)21/h10-11H,3-9,12-19H2,1-2H3/b11-10-
Clé InChI
GYGAZRPDUOHMAF-KHPPLWFESA-N
Conditionnement
Sealed ampule.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Carmen Quero et al.
PloS one, 12(2), e0171166-e0171166 (2017-02-09)
Castniid moths (Lepidoptera: Castniidae) display a butterfly-like reproductive behavior, i.e., they use visual stimuli for mate location and females have apparently lost their pheromone glands in an evolutionary context. In this paper we report for the first time the identification