O9762
N-Oleoylglycine
≥98%
Synonyme(s) :
N-(1-Oxo-9-octadecenyl)-(Z)-glycine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
solid
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C20H37NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(22)21-18-20(23)24/h9-10H,2-8,11-18H2,1H3,(H,21,22)(H,23,24)/b10-9-
Clé InChI
HPFXACZRFJDURI-KTKRTIGZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable