O5505
Stearyl oleate
~99%
Synonyme(s) :
Oleic acid stearyl ester
About This Item
Pureté
~99%
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C36H70O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36(37)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h18,20H,3-17,19,21-35H2,1-2H3/b20-18-
Clé InChI
WRPMUZXHQKAAIC-ZZEZOPTASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable