O3131
Oligo(dT)-Cellulose
For polyadenylated mRNA purification
About This Item
Produits recommandés
Activité étrangère
RNase, none detected
Température de stockage
−20°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable