description
non-ionic
type
Type NP-7
mol wt
528 g/mol
CMC
39 ppm
transition temp
cloud point 20 °C
HLB
12
SMILES string
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)OCCO
InChI
1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
InChI key
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TERGITOL™
signalword
Danger
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.5 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
110.3 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
127087-87-0
127087-87-0
127087-87-0