Principaux documents
N9256
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenol
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.11
Beilstein:
775403
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pression de vapeur
1 mmHg ( 49.3 °C)
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
Clé InChI
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves