N8287
NSC 625987
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,4-Dimethoxy-9-thio(10H)-acridone
About This Item
Pureté
≥97% (HPLC)
Solubilité
DMSO: 14 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(OC)c2C(=S)c3ccccc3Nc12
InChI
1S/C15H13NO2S/c1-17-11-7-8-12(18-2)14-13(11)15(19)9-5-3-4-6-10(9)16-14/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)
Clé InChI
KFAKESMKRPNZTM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable