Principaux documents
N7779
Sigma-Aldrich
Nojirimycin bisulfite
solid, ≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
5-Amino-5-deoxyglucopyranose bisulfite, Nojirimycin 1-sulfonic acid
5 MG
201,00 €
201,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
201,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13NO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.23
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
201,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Nojirimycin bisulfite microbial, solid
Source biologique
Streptomyces sp.
Essai
≥98% (TLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1N[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H13NO7S/c8-1-2-3(9)4(10)5(11)6(7-2)15(12,13)14/h2-11H,1H2,(H,12,13,14)/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clé InChI
PLICPKOWHZITQE-DVKNGEFBSA-N
Application
Inhibitor of β-glucosidase.
Inhibitor of β-glucosidases with about the same spectrum as parent nojirimycin, but 3- to 4-fold lower activity.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
R Donsimoni et al.
Enzyme, 39(2), 78-89 (1988-01-01)
This work describes the purification of a beta-glucosidase (beta-D-glucoside-glucohydrolase EC 3.2.1.21) from the digestive juice of Helix pomatia and the study of the enzyme's active site by using different reversible and irreversible inhibitors. The catalytic constants of arylglycosides and their