N7001
2-Nitro-4-carboxyphenyl N,N-diphenylcarbamate
Synonyme(s) :
NCDC
About This Item
Produits recommandés
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(OC(=O)N(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c1)N(=O)=O
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable