Principaux documents
N5378
Sigma-Aldrich
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)glycine (dicyclohexylammonium) salt
powder
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8N2O4S · C12H23N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.54
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Couleur
yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC(=O)CNSc3ccccc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H23N.C8H8N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;11-8(12)5-9-15-7-4-2-1-3-6(7)10(13)14/h11-13H,1-10H2;1-4,9H,5H2,(H,11,12)
Clé InChI
QHKBANTYLBSWKY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)glycine (dicyclohexylammonium) salt is the stable NPS derivative of glycine.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Efficient Procedure for the Preparation of Oligomer-Free N α -Fmoc Amino Acids
Nowshuddina, S., Raoa, M.N.A., and Ram Reddya, A.
Synthetic Communications, 39, 2022-2031 (2009)