Principaux documents
N4641
Supelco
11-Nor-Δ8-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid
vacuum-dried powder
Synonyme(s) :
Δ6-Tetrahydrocannabinol-7-oic acid, 9-Carboxy-11-nor-Δ8-tetrahydrocannabinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H28O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Forme
vacuum-dried powder
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCc1cc(O)c2[C@@H]3CC(=CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1)C(O)=O
Application
Standard for identification of THC metabolites.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Schwartz, A., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 5463-5463 (1986)