N4412
Anti-Neurabin I antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Neural-tissue Specific F-actin Binding Protein I, Anti-Protein Phosphatase 1 Regulatory Subunit 9A
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 180 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using a rat brain extract (S1 fraction)
western blot: 1-2 μg/mL using mouse brain (fraction S1).
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ppp1r9a(243725)
rat ... Ppp1r9a(84685)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable