N3261
Nylidrin hydrochloride
~95%
About This Item
Essai
~95%
Chaîne SMILES
Cl.CC(CCc1ccccc1)NC(C)C(O)c2ccc(O)cc2
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable