Principaux documents
N3009
SAFC
4-Nitrobenzaldehyde oxime
Synonyme(s) :
4-Nitrobenzaldoxime
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CH=NOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.13
Numéro Beilstein :
2047086
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pf
126-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(=N\O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O3/c10-8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-5,10H/b8-5+
Clé InChI
WTLPAVBACRIHHC-VMPITWQZSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges