N2250
Naphthol AS-BI phosphate disodium salt hydrate
fluorogenic, ≥96.0% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
2-Naphthalenecarboxamide, 7-bromo-N-(2-methoxyphenyl)-3-(phosphonooxy)-, disodium salt hydrate
62,80 €
About This Item
62,80 €
Produits recommandés
Nom du produit
Naphthol AS-BI phosphate disodium salt hydrate, ≥96.0% (HPLC)
Essai
≥96.0% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.[Na+].[Na+].COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C18H15BrNO6P.2Na.H2O/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)20-18(21)14-9-12-8-13(19)7-6-11(12)10-17(14)26-27(22,23)24;;;/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
WNPKMQCBZKBNOS-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable