Key Documents
N1751
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) oxide
≥99.9% rare earth content, expressed as Nd2O3 basis
Synonyme(s) :
Neodymium sesquioxide, Neodymium trioxide
About This Item
Formule linéaire :
Nd2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.48
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pureté
≥99.9% rare earth content, expressed as Nd2O3 basis
Densité
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
Clé InChI
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
Qualité
.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable