Principaux documents
N1626
Sigma-Aldrich
Neocuproine hydrochloride hydrate
BioReagent, crystalline
Synonyme(s) :
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate
5 G
121,00 €
25 G
495,00 €
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
121,00 €
25 G
495,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H12N2 · HCl · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.72 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
BioReagent
Forme
crystalline
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Adéquation
suitable for determination of copper
Chaîne SMILES 
O.Cl.Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.ClH.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;;/h3-8H,1-2H3;1H;1H2
Clé InChI
APDYLFLZNGECIM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tatjana Kochanė et al.
International journal of biological macromolecules, 144, 544-552 (2019-12-22)
A series of modified poly(urethane-urea) carriers for immobilization of maltogenase from Bacillus stearothermophilus were presented. Poly(urethane-urea) microparticles (PUU) from poly(vinyl alcohol) and isophorone diisocyanate were modified with ethylenediamine, glutaraldehyde, trichlorotriazine and gold nanoparticles (AuNPs). Covalent attachment of enzyme to carrier
Jong-Min Park et al.
Biosensors & bioelectronics, 71, 306-312 (2015-04-29)
This work presented a highly sensitive bacterial antibiotic susceptibility test through β-lactamase assay using Parylene-matrix chip. β-lactamases (EC 3.5.2.6) are an important family of enzymes that confer resistance to β-lactam antibiotics by catalyzing the hydrolysis of these antibiotics. Here we