Documents
N1143
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrophényl)glycérol
crystalline
Synonyme(s) :
α-p-Nitrophénylglycérol, 1-(4-Nitrophényl)-1,2,3-propanetriol, PNPG
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CH(OH)CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
crystalline
Niveau de qualité
Couleur
off-white
Pf
98-101 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCC(O)C(O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO5/c11-5-8(12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8-9,11-13H,5H2
Clé InChI
IUZVZBIQZKBWCC-UHFFFAOYSA-N
Application
Additif permettant de contrôler l'essaimage des bactéries Proteus sur les milieux de culture.
Le 1-(4-nitrophényl)glycérol peut être utilisé comme petit saccharide linéaire modèle dans les études impliquant le mécanisme de reconnaissance moléculaire entre un récepteur de glycophane synthétique et des glucides dans l'eau.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable