N0915
NSC43067
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(5-Methyl-2-thienyl)-3-phenyl-2-Propen-1-one, 1-(5-Methyl-thiophen-2-yl)-3-phenyl-propenone, NSC 43067
399,00 €
About This Item
399,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
light yellow to light tan
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(s1)C(=O)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H12OS/c1-11-7-10-14(16-11)13(15)9-8-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3/b9-8+
Clé InChI
AOUMOFQEBZGSPD-CMDGGOBGSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Review properties, activators and inhibitors, and available products for researching cyclin-dependent kinases (CDKs).