Documents
N0518
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-OL acetate
≥70%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.35
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Pureté
≥70%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC(C)=O
InChI
1S/C20H17NO4/c1-13(22)25-19-12-15-8-4-3-7-14(15)11-16(19)20(23)21-17-9-5-6-10-18(17)24-2/h3-12H,1-2H3,(H,21,23)
Clé InChI
RKCVQLUEWCVWTN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable