Principaux documents
N0516
SAFC
Nitrendipine
~98%
Synonyme(s) :
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H20N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
~98%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C18H20N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9,16,19H,5H2,1-4H3
Clé InChI
PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1