MTCP7005
MTC™ Bio ASPIR-8 Resevoir
capacity 5 mL, sterile, pack of 300 ea (bulk bag)
Synonyme(s) :
plastic tube, reagent dish, reagent holder
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 300 ea (bulk bag)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P7005
Capacité
5 mL
Catégories apparentées
Description générale
ASPIR-8 Reservoir, 5mL, non-sterile, bulk pack, 300/cs
Caractéristiques et avantages
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio