MTCC2230
MTC™ Bio ScrewSeal™ Microcentrifuge Tubes
self-standing bottom, clear, capacity 2.0 mL, pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
Synonyme(s) :
conical tube, plastic tube
231,00 €
About This Item
231,00 €
Produits recommandés
Matériaux
blue high-density polyethylene cap
clear
polypropylene
screw top cap
self-standing bottom
Stérilité
sterile
Caractéristiques
graduated
Conditionnement
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio C2230
Paramètres
22,000 × g speed
Capacité
2.0 mL
Diam. × L
12.8 mm × 46 mm
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Ultra-clear polypropylene
- Molded or non-graduated options
- Leak-proof O-ring seal
- Light-blocking amber available
- Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free