Principaux documents
MTCB13008BK
MTC Bio MultiBox Western Blot Box Pull-off Lid
L × W × H 8.6 cm × 8.6 cm × 2.8 cm
Synonyme(s) :
gel processing box lid
10 EA
98,90 €
98,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
98,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.15
98,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
MTC Bio B1300-8BK
L × l × H
8.6 cm × 8.6 cm × 2.8 cm
Description générale
Blot Box, Removable Lid, Opaque Black, for Novex Minigel (8.6 x 8.6 x 2.8cm), 10/pk
Application
Novex Mini Gels
Caractéristiques et avantages
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio