MSST0021
SILu™Prot CRP C-reactive protein human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, 13C and 15N-labeled
Synonyme(s) :
PTX1, pentaxin, pentraxin
679,00 €
About This Item
679,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Puissance
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Adéquation
suitable for mass spectrometry (standard)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PTX3(5806)
Catégories apparentées
Description générale
Suggested Quantitative Analysis Parameters
(MRM settings provided for three suggested peptides)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable