MSST0018
SILu™Lite IL6 Interleukin 6 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS protein standard
Synonyme(s) :
B-cell stimulatory factor 2 (BSF-2), CTL differentiation factor (CDF), Hybridoma growth factor, IL-6, Interferon beta-2 (IFN-beta-2)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Pureté
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
20812.7
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Adéquation
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IL6(3569)
Catégories apparentées
Description générale
Suggested Quantitative Analysis Parameters
(MRM settings provided for three suggested peptides)
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable