Principaux documents
MSQC24
Sigma-Aldrich
SILuLite SigmaMAb Pembrolizumab Monoclonal Antibody
recombinant, expressed in CHO cells
Synonyme(s) :
Biologic Antibody Mimic, Biotherapeutic Antibody Mimic, Monoclonal Antibody Calibrator
0.5 MG
334,00 €
334,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.5 MG
334,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.24
334,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Adéquation
suitable for mass spectrometry
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
SigmaMAb Pembrolizumab (MSQC24) was designed to be a standard for the analysis of Pembrolizumab monoclonal antibodies using mass spectrometry. An isotopically labeled version is available as SILuMab Pembrolizumab (MSQC25).
SigmaMAb Pembrolizumab is for research use only and is not intended for diagnostic or therapeutic use.
Séquence
SigmaMAb Pembrolizumab Heavy Chain:
QVQLVQSGVEVKKPGASVKVSCKASGYTFTNYYMYWVRQAPGQGLEWMGGINPSNGGTNFNEKFKNRVTLTTDSSTTTAYMELKSLQFDDTAVYYCARRDYRFDMGFDYWGQGTTVTVSSASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPPCPPCPAPEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSQEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSLG
SigmaMAb Pembrolizumab Light Chain:
EIVLTQSPATLSLSPGERATLSCRASKGVSTSGYSYLHWYQQKPGQAPRLLIYLASYLESGVPARFSGSGSGTDFTLTISSLEPEDFAVYYCQHSRDLPLTFGGGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Informations légales
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable