MSPS004
SILu™Pep C-peptide
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
Synonyme(s) :
Serotransferrin
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Couleur
off-white
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
SILu™Pep C-peptide is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Remarque sur l'analyse
Sequence
EAEDLQVGQVELGGGPGAGSLQPLA-Leu(U13C6)-EGS-Leu(U13C6)-Q
Terminal modifications: N-Term: [H] C-Term: [OH]
Length (residues): 31
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
EAEDLQVGQVELGGGPGAGSLQPLA-Leu(U13C6)-EGS-Leu(U13C6)-Q
Terminal modifications: N-Term: [H] C-Term: [OH]
Length (residues): 31
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
Informations légales
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable