Principaux documents
MED-HHPM
Sigma-Aldrich
Human Hepatocyte Plating Medium
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Human Hepatocyte Plating Medium is DMEM-based medium (serum added in separately) for attaching cells to cultureware. Base media shipped and stored refrigerated (~ 4 °C).
Application
See technical bulletin for protocols for use with LifeNet Health® Primary Human Hepatocytes.
Informations légales
LifeNet Health is a registered trademark of LifeNet Health
Configuré(e)(s) pour
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable