MAK532
Nitric Oxide Synthase (NOS) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Application(s)
pharmaceutical
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
cardiovascular diseases; immunological diseases; aging/geriatric diseases; cancer
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Linear detection range: 0.25 - 25 U/L
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3