MAK487
Lactose Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonyme(s) :
Lactose Detection Kit
427,00 €
About This Item
427,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Application(s)
agriculture
food and beverages
pharmaceutical
Méthode de détection
colorimetric
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
gastrointestinal diseases
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Linear detection range of the kit is 17 to 2000 µM lactose for the colorimetric assay and 6 to 100 µM for the fluorometric assay.
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3