MAK223
Aldolase Activity Colorimetric Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Synonyme(s) :
Aldolase Colorimetric Assay Kit
About This Item
Produits recommandés
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
cancer; neurological disorders; hematological disorder
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ALDOA(226) , ALDOB(229) , ALDOC(230)
mouse ... ALDOA(11674) , ALDOB(230163) , ALDOC(11676)
rat ... ALDOA(24189) , ALDOB(24190) , ALDOC(24191)
Description générale
The Aldolase Activity Colorimetric Assay Kit is a simple and high throughput assay for measuring aldolase activity in serum, plasma, and a variety of tissues and cells. Aldolase activity is determined by measuring a colorimetric product with absorbance at 450 nm (A450) proportional to the enzymatic activity present. One unit of aldolase is the amount of enzyme that generates 1.0 μmole of NADH per minute at pH 7.2 at 37 °C.
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Composants de kit seuls
- Aldolase Assay Buffer
- Aldolase Substrate
- Aldolase Enzyme Mix
- Aldolase Developer
- NADH Standard
- Aldolase Positive Control
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)