MAK179
Oxalic Acid Colorimetric Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Synonyme(s) :
Oxalate Assay Kit
About This Item
Produits recommandés
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
genitourinary disorders
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Adéquation
Principe
Composants de kit seuls
- Oxalate Assay Buffer
- Oxalate Developer Buffer
- Oxalate Converter
- Oxalate Enzyme Mix
- Oxalate Probe
- Oxalate Standard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral