M9938
MTSEA Biotin-XX
>95% (TLC)
Synonyme(s) :
2-((6-((6-((Biotinoyl)amino)hexanoyl)amino)hexanoyl)amino)ethyl methanethiosulfonate, MTSEA-Biotincapcap
About This Item
Pureté
>95% (TLC)
Poids mol.
607.87
Couleur
white
Solubilité
DMF: >10 mg/mL
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CS(=O)(=O)SCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
Application
Certificats d'analyse (COA)