Principaux documents
M9795
SAFC
(S,S)-(+)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine
≥97% (GC)
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥97% (GC)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C